Imprimer
Fer (II) oxalate dihydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13479.0B A13479.30
A13479.0BEA 175 EUR
A13479.0B A13479.30
Fer (II) oxalate dihydraté ≥99%
Fer (II) oxalate dihydraté
Purity: 99% CAS No.: 6047-25-2 Molecular Formula: FeC2O4.2H2O Formula Weight: 179.90 (143.87anhy) Physical Form: Crystals Density: 2.28 Appearance: Yellow Melting Point: 190° dec. MDL No.: MFCD00150040
Formule: Fe(C₂O₄)·2H₂O
Point de fusion: 190 °C (déc.)
Densité: 2,28
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150040
Numéro CAS: 6047-25-2
EINECS: 208-217-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III