Acide trans-3-hexénoïque ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 1577-18-0
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4398
Odour: Rancid
Melting Point: 11-12°
Boiling Point: 206°
Beilstein Reference: 1700862
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002786
Formule:
C₆H₁₀O₂ Point d'ébullition: 206 °C Point de fusion: 11…12 °C Densité: 0,961 Point éclair: 99 °C (210 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002786 Numéro CAS: 1577-18-0 EINECS: 216-417-8 UN: 3265 ADR: 8,III |