Imprimer
6-Chloronicotinonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13291.06 A13291.03 A13291.14
A13291.06EA 77.2 EUR
A13291.06 A13291.03 A13291.14
6-Chloronicotinonitrile ≥98%
6-Chloronicotinonitrile
Purity: 98% CAS No.: 33252-28-7 Molecular Formula: C6H3ClN2 Formula Weight: 138.56 Melting Point: 116-119° Boiling Point: 105-107°/1mm UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00084941
Formule: C₆H₃ClN₂
Point d'ébullition: 105…107 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 116…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084941
Numéro CAS: 33252-28-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III