Acide propiolique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 471-25-0
Molecular Formula: HC≡CCO2H
Formula Weight: 70.05
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4330
Melting Point: 18°
Boiling Point: 102°/200mm
Beilstein Reference: 878176
Merck Reference: 14,7824
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00004360
Formule:
C₃H₂O₂ Point d'ébullition: 102 °C (200 mmHg) Point de fusion: 18 °C Densité: 1,136 Point éclair: 58 °C (136 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00004360 Numéro CAS: 471-25-0 EINECS: 207-437-8 UN: 2920 ADR: 8,II Indice Merck: 14,7824 |