Imprimer
Acide (4-tolyloxy)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A13230.09 A13230.18 A13230.30
A13230.09EA 36.5 EUR
A13230.09 A13230.18 A13230.30
Acide (4-tolyloxy)acétique ≥98%
Acide (4-tolyloxy)acétique
Purity: 98% CAS No.: 940-64-7 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 137-142° Beilstein Reference: 2047591
Formule: (C₆H₄(CH₃))OCH₂COOH
Point de fusion: 137…142 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014365
Numéro CAS: 940-64-7
EINECS: 213-374-7