Imprimer
Dichlorure d'adipoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Adipoyl chloride
A13168.14 A13168.22 A13168.36
A13168.14EA 59.3 EUR
A13168.14 A13168.22 A13168.36
Dichlorure d'adipoyle ≥98%
Dichlorure d'adipoyle
Purity: 98% CAS No.: 111-50-2 Molecular Formula: C6H8Cl2O2 Formula Weight: 183.03 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4705 Odour: Acrid Boiling Point: 105-107°/2mm Beilstein Reference: 507709 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000759
Formule: C₆H₈Cl₂O₂
Poids moléculaire: 183.03 g/mol
Point d'ébullition: 105…107 °C (2 mmHg)
Densité: 1.255
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000759
Numéro CAS: 111-50-2
EINECS: 203-876-4
UN: 3265
ADR: 8 II