N-(4-Bromophényl)maleimide ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 13380-67-1
Molecular Formula: C10H6BrNO2
Formula Weight: 252.07
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 513122
Formule:
C₁₀H₆BrNO₂ Point de fusion: 127…131 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00030664 Numéro CAS: 13380-67-1 |