Acide 4-hydroxy-3,5-diméthylbenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 4919-37-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 221-226°
Beilstein Reference: 2576289
Formule:
C₉H₁₀O₃ Point de fusion: 221…226 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00016536 Numéro CAS: 4919-37-3 |