Chlorure d'anilinium ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Phénylamine HCl, Aniline chlorhydrate, Aminobenzène HCl, Aniline HCl
Purity: 99%
CAS No.: 142-04-1
Molecular Formula: C6H7N.HCl
Formula Weight: 129.59
Flash Point: 193°(379°F)
Melting Point: 196-200°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 3593823
Merck Reference: 14,659
UN No.: 1548
MDL No.: MFCD00012958
Formule:
C₆H₈ClN Poids moléculaire: 129.59 g/mol Point d'ébullition: 245 °C Point de fusion: 196…200 °C Densité: 1.221 Point éclair: 193 °C (379 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012958 Numéro CAS: 142-04-1 EINECS: 205-519-8 UN: 1548 ADR: 6.1 III Indice Merck: 13,00616 |