Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 399-76-8
Molecular Formula: C9H6FNO2
Formula Weight: 179.15
Melting Point: ca 259° dec.
Beilstein Reference: 153217
Formule:
C₉H₆FNO₂ Poids moléculaire: 179.15 g/mol Point de fusion: ∼ 259 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005612 Numéro CAS: 399-76-8 EINECS: 206-919-5 |