Imprimer
2-(Méthylthio)aniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12762.06 A12762.14 A12762.22
A12762.06EA 48.4 EUR
A12762.06 A12762.14 A12762.22
2-(Méthylthio)aniline ≥98%
2-(Méthylthio)aniline
Purity: 98% CAS No.: 2987-53-3 Molecular Formula: C7H9NS Formula Weight: 139.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6240 Boiling Point: 233-234° Beilstein Reference: 386211 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007708
Formule: C₇H₉NS
Point d'ébullition: 233…234 °C
Densité: 1,111
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007708
Numéro CAS: 2987-53-3
EINECS: 221-055-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III