Chloroformiate de phényle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 1885-14-9
Molecular Formula: ClCO2C6H5
Formula Weight: 156.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5110
Melting Point: -38°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 606778
UN No.: 2746
MDL No.: MFCD00000637
Formule:
C₇H₅ClO₂ Poids moléculaire: 156.57 g/mol Point d'ébullition: 188…189 °C Point de fusion: –38 °C Densité: 1.246 Point éclair: 76 °C (169 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00000637 Numéro CAS: 1885-14-9 EINECS: 217-547-8 UN: 2746 ADR: 6.1 II |