4,4'-Dichlorobenzophénone ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4,4-DBP, Bis(4-chlorophényl)cétone
Purity: 99%
CAS No.: 90-98-2
Molecular Formula: C13H8Cl2O
Formula Weight: 251.11
Melting Point: 144-146°
Boiling Point: 352-354°
MDL No.: MFCD00000623
Formule:
C₁₃H₈Cl₂O Point d'ébullition: 352…354 °C Point de fusion: 144…146 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000623 Numéro CAS: 90-98-2 EINECS: 202-030-1 |