Imprimer
Tris(diméthylamino)phosphine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tris(dimethylamino)phosphine, Hexamethyl phosphorous triamide, Hexamethyltriaminophosphine, HMPT
A12571.06 A12571.09 A12571.14 A12571.18 A12571.30
A12571.06EA 55.3 EUR
A12571.06 A12571.09 A12571.14 A12571.18 A12571.30
Tris(diméthylamino)phosphine ≥97%
Tris(diméthylamino)phosphine
Purity: 97% CAS No.: 1608-26-0 Molecular Formula: [(CH3)2N]3P Formula Weight: 163.21 Flash Point: 37°(98°F) Refractive Index: 1.4650 Melting Point: -44° Boiling Point: 162-164° Beilstein Reference: 906778 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00008301
Formule: C₆H₁₈N₃P
Point d'ébullition: 162…164 °C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 0,898
Point éclair: 37 °C (98 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008301
Numéro CAS: 1608-26-0
EINECS: 216-534-4
ADR: 3,III