Imprimer

Acide phénoxyacétique ≥99%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Danger

Synonyme(s): 2-Phenoxyacetic acid

A12541.0E A12541.22 A12541.36
A12541.0EEA 229 EUR
A12541.0E A12541.22 A12541.36
Acide phénoxyacétique ≥99%
Acide phénoxyacétique

Purity: 99% CAS No.: 122-59-8 Molecular Formula: C8H8O3 Formula Weight: 152.15 Flash Point: 165°(329°F) Melting Point: 98-101° Boiling Point: 285° Beilstein Reference: 907949 Merck Reference: 14,7254 MDL No.: MFCD00004296

Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 285 °C
Point de fusion: 98…101 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 165 °C (329 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004296
Numéro CAS: 122-59-8
EINECS: 204-556-7
Indice Merck: 14,7254

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR