Imprimer
Crotonate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): trans-Crotonate d'éthyle
A12529.0E A12529.22 A12529.36
A12529.0EEA 615 EUR
A12529.0E A12529.22 A12529.36
Crotonate d'éthyle ≥98%
Crotonate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 623-70-1 Molecular Formula: CH3CH=CHCO2CH2CH3 Formula Weight: 114.14 Flash Point: 2°(36°F) Boiling Point: 141-143° UN No.: 1862 MDL No.: MFCD00009289
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 141…143 °C
Point de fusion: –79 °C
Densité: 0,918
Point éclair: 2 °C (36 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009289
Numéro CAS: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3,II
Indice Merck: 13,02625