Imprimer
1-(Triméthylsilyl)imidazole ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Triméthylsilyl)-1H-imidazole, N-(Triméthylsilyl)-1H-imidazole, TMSI, N-(Triméthylsilyl)imidazole
A12512.06 A12512.18 A12512.22 A12512.30
A12512.06EA 26.1 EUR
A12512.06 A12512.18 A12512.22 A12512.30
1-(Triméthylsilyl)imidazole ≥97%
1-(Triméthylsilyl)imidazole
Purity: 97% CAS No.: 18156-74-6 Molecular Formula: C6H12N2Si Formula Weight: 140.26 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4765 Odour: Weak Melting Point: -42° Boiling Point: 212° Beilstein Reference: 606148 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005280
Formule: C₆H₁₂N₂Si
Point d'ébullition: 212 °C
Point de fusion: –42 °C
Densité: 0,956
Point éclair: 18 °C (64 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005280
Numéro CAS: 18156-74-6
EINECS: 242-040-3
ADR: 3,II