Imprimer
Tris(diéthylamino)phosphine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hexaethyltriaminophosphine, Hexaethylphosphorus triamide, Hexaethyl phosphorous triamide
A12490.06 A12490.14 A12490.22
A12490.06EA 64.1 EUR
A12490.06 A12490.14 A12490.22
Tris(diéthylamino)phosphine ≥97%
Tris(diéthylamino)phosphine
Purity: 97% CAS No.: 2283-11-6 Molecular Formula: [(CH3CH2)2N]3P Formula Weight: 247.37 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4737 Boiling Point: 245-246° Beilstein Reference: 636187 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009041
Formule: C₁₂H₃₀N₃P
Poids moléculaire: 247.36 g/mol
Point d'ébullition: 245…246 °C
Densité: 0.903
Point éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009041
Numéro CAS: 2283-11-6
EINECS: 218-920-8
ADR: 3 III