Tris(4-chlorophényl)phosphine ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tris(p-chlorophényl)phosphine
Purity: 97%
CAS No.: 1159-54-2
Molecular Formula: C18H12Cl3P
Formula Weight: 365.63
Melting Point: 102-103°
Beilstein Reference: 751458
Formule:
C₁₈H₁₂Cl₃P Poids moléculaire: 365.63 g/mol Point d'ébullition: 431 Point de fusion: 102…103 °C Densité: 1.449 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013639 Numéro CAS: 1159-54-2 EINECS: 214-596-7 |