Imprimer
Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12467.0B A12467.18 A12467.30
A12467.0BEA 397 EUR
A12467.0B A12467.18 A12467.30
Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique ≥98%
Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique
Purity: 98% CAS No.: 94-75-7 Molecular Formula: C8H6Cl2O3 Formula Weight: 221.04 Odour: Odourless Melting Point: 136-140° Boiling Point: 160°/0.4mm Beilstein Reference: 1214242 Merck Reference: 14,2796 MDL No.: MFCD00004300
Formule: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Point d'ébullition: 160 °C (0,4 mmHg)
Point de fusion: 136…140 °C
Densité: 1,42
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004300
Numéro CAS: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
Indice Merck: 14,2796