5-Amino-3-méthylisoxazole 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3-Methylisoxazol-5-ylamine, 3-Methylisoxazol-5-amine
Purity: 98+%
CAS No.: 14678-02-5
Molecular Formula: C4H6N2O
Formula Weight: 98.11
Melting Point: 81-85°
Beilstein Reference: 107906
Formule:
C₄H₆N₂O Point d'ébullition: 194 °C (1013 hPa) Point de fusion: 81…85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003151 Numéro CAS: 14678-02-5 EINECS: 238-719-9 |