Imprimer
Chloroacétate de sodium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chloroacetic acid sodium salt
A12379.0C A12379.0E A12379.30 A12379.36
A12379.0CEA 397 EUR
A12379.0C A12379.0E A12379.30 A12379.36
Chloroacétate de sodium ≥98%
Chloroacétate de sodium
Purity: 98% CAS No.: 3926-62-3 Molecular Formula: C2H2ClNaO2 Formula Weight: 116.48 Flash Point: 270°(518°F) Physical Form: Powder or granules Odour: Characteristic pH: 6 Melting Point: ca 199° dec. Beilstein Reference: 3597157 Merck Reference: 14,2112 UN No.: 2659 MDL No.: MFCD00002684
Formule: C₂H₂ClNaO₂
Poids moléculaire: 116.48 g/mol
Point de fusion: ∼ 199 °C (déc.)
Point éclair: 270 °C (518 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002684
Numéro CAS: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
UN: 2659
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,02129