Eucalyptol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,8-Cinéole
Purity: 99%
CAS No.: 470-82-6
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.24
Flash Point: 49°(120°F)
Refractive Index: 1.4575
Melting Point: 1.0°
Boiling Point: 176-177°
Beilstein Reference: 105109
Merck Reference: 14,3895
UN No.: 3271
MDL No.: MFCD00167977
Formule:
C₁₀H₁₈O Poids moléculaire: 154.25 g/mol Point d'ébullition: 176…177 °C Point de fusion: 1.0 °C Densité: 0.923 Point éclair: 49 °C (120 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00167977 Numéro CAS: 470-82-6 EINECS: 207-431-5 UN: 3271 ADR: 3 III Indice Merck: 12,03940 |