Imprimer
N-(2-Bromoéthyl)phtalimide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A12164.14 A12164.22 A12164.36
A12164.14EA 42.1 EUR
A12164.14 A12164.22 A12164.36
N-(2-Bromoéthyl)phtalimide ≥98%
N-(2-Bromoéthyl)phtalimide
Purity: 98+% CAS No.: 574-98-1 Molecular Formula: C10H8BrNO2 Formula Weight: 254.09 Melting Point: 80-84° Beilstein Reference: 148736
Formule: C₁₀H₈BrNO₂
Point d'ébullition: 318 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005902
Numéro CAS: 574-98-1
EINECS: 209-379-9