Imprimer
N-(Chlorométhyl)phtalimide ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A12018.14 A12018.22
A12018.14EA 122 EUR
A12018.14 A12018.22
N-(Chlorométhyl)phtalimide ≥97%
N-(Chlorométhyl)phtalimide
Purity: 97% CAS No.: 17564-64-6 Molecular Formula: C9H6ClNO2 Formula Weight: 195.61 Melting Point: 131-135° Beilstein Reference: 140942
Formule: C₉H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 131…135 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005898
Numéro CAS: 17564-64-6
EINECS: 241-541-4