Imprimer
Etain (II) oxalate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Oxalate d'étain (II), Acide oxalique sel d'étain (II)
A11689.0E A11689.22 A11689.36
A11689.0EEA 491 EUR
A11689.0E A11689.22 A11689.36
Etain (II) oxalate ≥98%
Etain (II) oxalate
Purity: 98% CAS No.: 814-94-8 Molecular Formula: C2O4Sn Formula Weight: 206.72 Melting Point: 280° dec. Beilstein Reference: 3708588 Merck Reference: 14,8786 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00040678
Formule: C₂O₄Sn
Poids moléculaire: 206.73 g/mol
Point de fusion: 280 °C (déc.)
Densité: 3.56
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040678
Numéro CAS: 814-94-8
EINECS: 212-414-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,08865