Imprimer
Di(acétate) de m-phénylène ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11547.18 A11547.30
A11547.18EA 36.3 EUR
A11547.18 A11547.30
Di(acétate) de m-phénylène ≥98%
Di(acétate) de m-phénylène
Purity: 98% CAS No.: 108-58-7 Molecular Formula: C10H10O4 Formula Weight: 194.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5030 Boiling Point: 278° Beilstein Reference: 1875007 MDL No.: MFCD00008701
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Point d'ébullition: 278 °C
Point de fusion: 142…143 °C
Densité: 1,179
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008701
Numéro CAS: 108-58-7
EINECS: 203-596-2