Imprimer
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,6-Dichloropyrimidin-2-ylamine
A11330.06 A11330.14 A11330.22
A11330.06EA 59.6 EUR
A11330.06 A11330.14 A11330.22
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine 98%
2-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Purity: 98% CAS No.: 56-05-3 Molecular Formula: C4H3Cl2N3 Formula Weight: 164.00 Melting Point: 218-222° Beilstein Reference: 118454
Formule: C₄H₃Cl₂N₃
Point de fusion: 218…222 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006090
Numéro CAS: 56-05-3
EINECS: 200-253-9