Imprimer
Acide 2-méthyl-4-penténoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Methylpent-4-enoic acid
A11297.09 A11297.18
A11297.09EA 57.7 EUR
A11297.09 A11297.18
Acide 2-méthyl-4-penténoïque ≥98%
Acide 2-méthyl-4-penténoïque
Purity: 98% CAS No.: 1575-74-2 Molecular Formula: C6H10O2 Formula Weight: 114.15 Flash Point: 107°(224°F) Refractive Index: 1.4310 Odour: Characteristic Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 1720987 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00015570
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 195 °C
Densité: 0,950
Point éclair: 107 °C (224 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015570
Numéro CAS: 1575-74-2
EINECS: 216-404-7
UN: 3265
ADR: 8,III