Imprimer
Butyltrichlorosilane ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A11256.06 A11256.14 A11256.22
A11256.06EA 31.7 EUR
A11256.06 A11256.14 A11256.22
Butyltrichlorosilane ≥97%
Butyltrichlorosilane
Purity: 97+% CAS No.: 7521-80-4 Molecular Formula: C4H9Cl3Si Formula Weight: 191.56 Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4370 Odour: Acrid Boiling Point: 142-143° Beilstein Reference: 1736032 UN No.: 1747 MDL No.: MFCD00013605
Formule: C₄H₉Cl₃Si
Point d'ébullition: 142…143 °C
Densité: 1,160
Point éclair: 45 °C (113 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013605
Numéro CAS: 7521-80-4
EINECS: 231-381-3
UN: 1747
ADR: 8,II