Imprimer
Acide 2-formylbenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide phtalaldehydique
A11201.0B A11201.18 A11201.30
A11201.0BEA 813 EUR
A11201.0B A11201.18 A11201.30
Acide 2-formylbenzoïque ≥98%
Acide 2-formylbenzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 119-67-5 Molecular Formula: C8H6O3 Formula Weight: 150.13 Flash Point: 198°(388°F) Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 742381 MDL No.: MFCD00003336
Formule: C₈H₆O₃
Point d'ébullition: 101 °C (0,4 mmHg)
Point de fusion: 97…101 °C
Densité: 1,404
Point éclair: 198 °C (388 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003336
Numéro CAS: 119-67-5
EINECS: 204-342-3