Imprimer
Tris(2-méthoxyphényl)phosphine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Tris(o-methoxyphenyl)phosphine
A11096.03 A11096.06
A11096.03EA 51.7 EUR
A11096.03 A11096.06
Tris(2-méthoxyphényl)phosphine ≥98%
Tris(2-méthoxyphényl)phosphine
Purity: 98% CAS No.: 4731-65-1 Molecular Formula: C21H21O3P Formula Weight: 352.37 Melting Point: 196-204° Beilstein Reference: 2776186
Formule: C₂₁H₂₁O₃P
Point de fusion: 196…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014892
Numéro CAS: 4731-65-1
EINECS: 225-235-8