Imprimer
Alcool fulfurylique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Furfurol
A10968.18 A10968.30 A10968.0B
A10968.18EA 31 EUR
A10968.18 A10968.30 A10968.0B
Alcool fulfurylique ≥98%
Alcool fulfurylique
Purity: 98% CAS No.: 98-00-0 Molecular Formula: C5H6O2 Formula Weight: 98.10 Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4870 Odour: Mild Melting Point: -31° Boiling Point: 170-171° Beilstein Reference: 106291 Merck Reference: 14,4305 UN No.: 2874 MDL No.: MFCD00003252
Formule: C₅H₆O₂
Poids moléculaire: 98.1 g/mol
Point d'ébullition: 170…171 °C
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1.129
Point éclair: 65 °C (149 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003252
Numéro CAS: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,04326