Imprimer
m-Toluate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): m-Toluic acid methyl ester, Methyl 3-methylbenzoate, 3-Toluic acid methyl ester, Methyl-3-methylbenzoate, 3-Methylbenzoic acid methyl ester
A10893.18 A10893.30
A10893.18EA 60.7 EUR
A10893.18 A10893.30
m-Toluate de méthyle ≥98%
m-Toluate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 99-36-5 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 113°/27mm Beilstein Reference: 2043574 MDL No.: MFCD00008436
Formule: C₉H₁₀O₂
Point d'ébullition: 113 °C (27 mmHg)
Densité: 1,062
Point éclair: 95 °C (203 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008436
Numéro CAS: 99-36-5
EINECS: 202-753-2