Imprimer
4-Chloro-o-phénylènediamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Chlorobenzène-1,2-diamine, 4-Chloro-1,2-phénylènediamine
A10823.14 A10823.22 A10823.36
A10823.14EA 84.6 EUR
A10823.14 A10823.22 A10823.36
4-Chloro-o-phénylènediamine 97%
4-Chloro-o-phénylènediamine
Purity: 97% CAS No.: 95-83-0 Molecular Formula: C6H7ClN2 Formula Weight: 142.59 Melting Point: 70-74° MDL No.: MFCD00011691
Formule: C₆H₇ClN₂
Poids moléculaire: 142.59 g/mol
Point d'ébullition: 280
Point de fusion: 70…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011691
Numéro CAS: 95-83-0
EINECS: 202-456-8