Imprimer
6-Nitrobenzothiazole ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10634.06 A10634.18
A10634.06EA 57.8 EUR
A10634.06 A10634.18
6-Nitrobenzothiazole ≥98%
6-Nitrobenzothiazole
Purity: 98+% CAS No.: 2942-06-5 Molecular Formula: C7H4N2O2S Formula Weight: 180.18 Melting Point: 173-177° Beilstein Reference: 7824
Formule: C₇H₄N₂O₂S
Point de fusion: 173…177 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014569
Numéro CAS: 2942-06-5
EINECS: 220-933-9