Imprimer
Acide 4-nitrophtalique 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10368.06 A10368.14 A10368.18
A10368.06EA 28.6 EUR
A10368.06 A10368.14 A10368.18
Acide 4-nitrophtalique 97%
Acide 4-nitrophtalique
Purity: 97% CAS No.: 610-27-5 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Odour: Odourless Melting Point: 160-165° Beilstein Reference: 1882262 MDL No.: MFCD00007252
Formule: C₈H₅NO₆
Point de fusion: 160…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007252
Numéro CAS: 610-27-5
EINECS: 210-215-3