Imprimer
Chloroacétate de méthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10325.0E A10325.30
A10325.0EEA 126 EUR
A10325.0E A10325.30
Chloroacétate de méthyle ≥99%
Chloroacétate de méthyle
Purity: 99+% CAS No.: 96-34-4 Molecular Formula: ClCH2CO2CH3 Formula Weight: 108.52 Flash Point: 51°(123°F) Refractive Index: 1.4220 Melting Point: -32° Boiling Point: 128-130° Beilstein Reference: 506255 Merck Reference: 14,6042 UN No.: 2295 MDL No.: MFCD00000931
Formule: C₃H₅ClO₂
Point d'ébullition: 128…130 °C
Point de fusion: –32 °C
Densité: 1,236
Point éclair: 51 °C (123 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000931
Numéro CAS: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN: 2295
ADR: 6.1,I
Indice Merck: 14,6042