Imprimer
Valéronitrile ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A10306.AC A10306.AE A10306.AP
A10306.ACEA 34.3 EUR
A10306.AC A10306.AE A10306.AP
Valéronitrile ≥99%
Valéronitrile
Purity: 99% CAS No.: 110-59-8 Molecular Formula: CH3(CH2)3CN Formula Weight: 83.13 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.3970 Odour: Odourless Melting Point: -96° Boiling Point: 139-141° Beilstein Reference: 1736706 Merck Reference: 14,9905 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00001974
Formule: C₅H₉N
Point d'ébullition: 139…141 °C
Point de fusion: –96 °C
Densité: 0,797
Point éclair: 38 °C (100 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001974
Numéro CAS: 110-59-8
EINECS: 203-781-8
ADR: 3,III
Indice Merck: 14,9905