Imprimer
Sodium perborate tétrahydraté ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium peroxometaborate tetrahydrate
A10189.0E A10189.22 A10189.36
A10189.0EEA 87 EUR
A10189.0E A10189.22 A10189.36
Sodium perborate tétrahydraté ≥97%
Sodium perborate tétrahydraté
Purity: 97% CAS No.: 10486-00-7 Molecular Formula: NaBO3.4H2O Formula Weight: 153.86 (81.84anhy) Odour: Odourless pH: ca 10 Melting Point: 60° dec. Merck Reference: 14,8652 UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149231
Formule: NaH₂BO₄·4H₂O
Point de fusion: 60 °C (déc.)
Densité: 1,73
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149231
Numéro CAS: 13517-20-9
EINECS: 239-172-9
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 14,8652