Imprimer
p-Fluorotoluène-α-thiol 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): p-Fluorotoluene-α-thiol, 4-Fluorobenzylmercaptan
A10126.03 A10126.06
A10126.03EA 52.1 EUR
A10126.03 A10126.06
p-Fluorotoluène-α-thiol 96%
p-Fluorotoluène-α-thiol
Purity: 96% CAS No.: 15894-04-9 Molecular Formula: C7H7FS Formula Weight: 142.20 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5430 Boiling Point: 72-74°/15mm Beilstein Reference: 2242520 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00040724
Formule: C₇H₇FS
Poids moléculaire: 142.2 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C (15 mmHg)
Densité: 1.157
Point éclair: 76 °C (168 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040724
Numéro CAS: 15894-04-9
EINECS: 240-031-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III