Sodium pentacyanonitrosylferrate (III) dihydraté 99.0-102.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Sodium nitroprussiate dihydraté, Pentacyanonitrosylferrate de disodium dihydraté
Purity: 99.0-102.0%
CAS No.: 13755-38-9
Molecular Formula: C5FeN6Na2O.2H2O
Formula Weight: 297.95 (261.92anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.72
Appearance: Dark red
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8649
UN No.: 1588
MDL No.: MFCD00149192
For chromatographic detection of peptides
Formule:
Na₂[Fe(CN)₅NO]·2H₂O Poids moléculaire: 297.95 g/mol Densité: 1.72 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149192 Numéro CAS: 13755-38-9 EINECS: 238-373-9 UN: 1588 ADR: 6.1 III Indice Merck: 14,8649 |