Imprimer
Butanolate de titane(IV) ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Tétrabutanolate de titane
77124.09 77124.22 77124.36
77124.09EA 43.7 EUR
77124.09 77124.22 77124.36
Butanolate de titane(IV) ≥99%
Butanolate de titane(IV)
Formule: C₁₆H₃₆O₄Ti
Poids moléculaire: 340.34 g/mol
Point d'ébullition: 310…314 °C
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0.998
Point éclair: 41 °C (170 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009433
Numéro CAS: 5593-70-4
EINECS: 227-006-8
UN: 2924
ADR: 3 III