Imprimer
Sodium hydroxyde ≥99.99% (base métaux), billes/granulés
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydroxyde de sodium
45780.06 45780.14 45780.22
45780.06EA 40.3 EUR
45780.06 45780.14 45780.22
Sodium hydroxyde ≥99.99% (base métaux), billes/granulés
Sodium hydroxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 1310-73-2 Molecular Formula: NaOH Formula Weight: 40.00 Density: 2.13 Sensitivity: Air Sensitive and Hygroscopic Appearance: White to off-white Odour: Odourless pH: 14 Melting Point: 316° Merck Reference: 14,8627 UN No.: 1823 MDL No.: MFCD00003548
Formule: NaOH
Poids moléculaire: 40 g/mol
Point d'ébullition: 1390
Point de fusion: 316 °C
Densité: 2.13
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1823
ADR: 8 II
REACH: 01-2119457892-27
Indice Merck: 14,8627