Acide nitrique solution standardisée 2.0 N
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 7697-37-2
Molecular Formula: HNO3
Formula Weight: 63.01
Physical Form: Liquid
Density: 1.06
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011349
Formule:
HNO₃ Densité: 1,06 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011349 Numéro CAS: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 3264 ADR: 8,II |