Imprimer
3-Hydroxy-5-méthylisoxazole ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hyméxazol
44450.06 44450.14 44450.22
44450.06EA 63.7 EUR
44450.06 44450.14 44450.22
3-Hydroxy-5-méthylisoxazole ≥97%
3-Hydroxy-5-méthylisoxazole
Purity: 97% CAS No.: 10004-44-1 Molecular Formula: C4H5NO2 Formula Weight: 99.09 Physical Form: Powder Solubility: Soluble in alcohol, acetone, THF, chloroform MDL No.: MFCD00144468
Formule: C₄H₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00144468
Numéro CAS: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6
Indice Merck: 14,4856