Imprimer
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Conditionné sous argon dans des flacons ChemSeal™ refermables.
43928.06 43928.14
43928.06EA 68.1 EUR
43928.06 43928.14
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle avec 1% triméthylchlorosilane
packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS No.: 25561-30-2 Molecular Formula: C8H18F3NOSi2 Formula Weight: 257.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 23°(73°F) Physical Form: Liquid Density: 0.97 Refractive Index: 1.3840 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Melting Point: -10° Boiling Point: 145-147° Beilstein Reference: 3607620 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00008269
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Point d'ébullition: 145…147 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,97
Point éclair: 23 °C (73 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3,III