Imprimer
1,2-Phénylènebis(diméthylsilane) ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,2-Phenylenebis(dimethylsilane)
43755.09 43755.04
43755.09EA 736 EUR
43755.09 43755.04
1,2-Phénylènebis(diméthylsilane) ≥98%
1,2-Phénylènebis(diméthylsilane)
Purity: 98% CAS No.: 17985-72-7 Molecular Formula: C10H18Si2 Formula Weight: 194.43 Flash Point: 70°(158°F) Physical Form: Liquid Density: 0.898 Refractive Index: 1.5140 Boiling Point: 101°/13mm MDL No.: MFCD00142462
Formule: C₁₀H₁₈Si₂
Point d'ébullition: 101 °C (13 mmHg)
Densité: 0,898
Point éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142462
Numéro CAS: 17985-72-7