Imprimer
N-Éthylmaleimide (NEM) 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): N-Ethylmaleimide, 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione
40526.03 40526.06 40526.14
40526.03EA 57.7 EUR
40526.03 40526.06 40526.14
N-Éthylmaleimide (NEM) 99+%
N-Éthylmaleimide (NEM)
Purity: 99+% CAS No.: 128-53-0 Molecular Formula: C6H7NO2 Formula Weight: 125.13 Flash Point: 73°(163°F) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Light Sensitive Appearance: White to pale cream Odour: Pungent Melting Point: 43-46° Boiling Point: 209-211° Beilstein Reference: 112448 Merck Reference: 14,3822 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00005509
Formule: C₆H₇NO₂
Point d'ébullition: 209…211 °C
Point de fusion: 43…46 °C
Point éclair: 73 °C (163 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005509
Numéro CAS: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,3822