Tétrabromopalladate de disodium ≥99.95% (base métaux) Pd ≥ 22.0%, Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 50495-13-1
Molecular Formula: Na2PdBr4
Formula Weight: 472.02
Physical Form: Powder
Formule:
Br₄Na₂Pd Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00046199 Numéro CAS: 50495-13-1 EINECS: 256-605-7 |